Szeretne újra bejelentkezni?
Bioprocessing bags, Standard Flexboy®
Gyártó: Sartorius
Flexboy®
Standard Flexboy® Bioprocessing bags are designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products. They provide a single-use alternative to traditional glass, stainless steel and rigid plastic carboys in a large variety of applications.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Cost effective and reduced risk of cross contamination
  • Flexible and high security of supply
  • Process safety and integrity
  • High sterility assurance level
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
with TPE tubes & Sartopore® 2 gamma capsules
Leírás Térfogat Szélesség × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Használatra kész zacskók, film: 0,2 µm 1 l 155×299 mm 20 391-0207
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség
Új megjelenés és megújult elkötelezettség
A már jól ismert funkciók és erőforrások alapján, az Avantor® innovatív megoldásaival optimalizálva. Új márkánk agilitást és az új ügyféligényekhez való alkalmazkodási képességünket szimbolizálja.
TUDJON MEG TÖBBET VÁSÁRLÁS