Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

High purity brass gas regulators

Gyártó: Thermo Scientific
High purity brass gas regulators are used for non-corrosive analytical and process applications.

  • Capable of withstanding an internal vacuum
  • Ensures 99,9% gas purity
  • Built in check valve allows for cylinder change without contaminating the gas line

Specially designed, convoluted, stainless steel diaphragm provides good regulating performance and maximum purity integrity without the need for a soft seal.

Szállítási információk: Supplied with smart purifier base, cartridge, 3,1 mm stainless steel output adaptor.



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat

Two stage
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
High purity two stage gas regulators, brass, CGA 350 inlet, triple filter 1 HYPE60180-906
High purity two stage gas regulators, brass, DIN 1 inlet, triple filter 1 HYPE60180-908
High purity two stage gas regulators, brass, CGA 350 inlet, combi filter 1 HYPE60180-920
High purity two stage gas regulators, brass, DIN 13 inlet, combi filter 1 HYPE60180-928
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Típus Two stage
Max. inlet pressure 241 bar
Outlet pressure 0 - 100
Áramlási sebesség Cv = 0,05
Működési hőmérséklet -40...+73,9 °C
Tömeg 2,54 kg
Csatlakozó 1/4" FNTP
Be-/kimenet 1/4" FNTP / 1/4" compression
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség
 

Új megjelenés és megújult elkötelezettség

A már jól ismert funkciók és erőforrások alapján, az Avantor® innovatív megoldásaival optimalizálva. Új márkánk agilitást és az új ügyféligényekhez való alkalmazkodási képességünket szimbolizálja.

TUDJON MEG TÖBBET VÁSÁRLÁS