  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "palladium-ii-nitrat-salpetersaeure-5-20"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Palladium (II) nitrate in nitric acid 10% Specpure® Matrix Modifier Solution
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Palladium (II) nitrate in nitric acid 10% Specpure® Matrix Modifier Solution
UOM:  1 * 100 ml