  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "bismut-50-blei-26-7-zinn-13-3-cadmium-10"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Bismuth Lead Tin Cadmium alloy (50.0:26.7:13.3:10.0 w%), eutectic, ingot
UOM:  1 * 1 lb