  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-brom-4-hydroxy-2-trifluormethyl-benzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-BROMO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOL, 98% 1 * 25 g