  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "phenyltriethylammoniumiodid"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (L12769.18)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Phenyltriethylammonium iodide
UOM:  1 * 50 g