  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-1-1-3-3-3-hexamethyldisilazan-lithiumsalz-oxacyclopentan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lithium bis(trimethylsilyl)amide 200 g/l (1.06 mol/l) in THF
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Lithium bis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l in THF