  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "trifluormethansulfonsaeure-dimethyl-dimethylethyl-silyl-ester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Gyártó:  Molekula
Leírás:   tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
UOM:  1 * 5 g