  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szilárd fázisú extrakciós plate-ek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/12/18989812.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Rendezés:
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Thermo Scientific HyperSep™ C18 SPE 96-well plates and individual wells feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately pola...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, HyperSep-96 C8, 96-well plate, 100 mg, 1 ml
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, HyperSep-96 Diol, 96-well plate, 10 mg
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, Hypercarb™, 50 mg, 1 ml
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   SOLA™ fritless 96-well SPE plates provide greater reproducibility with cleaner, more consistent extracts. SOLA™ products provide unparalleled performa...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   SOLA™μ 96 well SPE micro elution plates are specifically designed to meet the increasingly demanding challenges found within bioanalysis. The micro el...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Thermo Scientific™ HyperSep SCX Strong Cation Exchanger SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a strong cation exchange sorbent for extractio...
Katalógus szám: (HYPE60300-688)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, HyperSep-96 Phenyl, 100 mg
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő