  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroorganizmus tesztek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/38/18989538.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A mikrobiológiai laboratóriumoknak egyszerű eljárásra van szükségük a fontos mikroorganizmusok fenntartásához. Az ismételt szubkultúra ezzel szemben s...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Gyártó:  Hach
Leírás:   Hach Paddle testers allow fast, easy screening of water samples, solid surfaces, and nonviscous liquids where unsanitary conditions may exist. The pad...
Gyártó:  Hach
Leírás:   CUVETTE TEST LCK TOX 1 * 20 Tests
Katalógus szám: (HACH2831409)
Gyártó:  Hach
Leírás:   BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria.
UOM:  1 * 9 DB
Katalógus szám: (HACH2432527)
Gyártó:  Hach
Leírás:   The SLYM-BARTs can be used as a P/A test capable of indicating to some extent the possible population size and the types of slime-forming organisms pr...
UOM:  1 * 27 DB
Katalógus szám: (HACH2432427)
Gyártó:  Hach
Leírás:   BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria. Sulfate reducing bacteria (SRB) are o...
UOM:  1 * 27 DB
Gyártó:  Hach
Leírás:   The Total Coliform MEL Laboratory is designed for analysts who need portable or small-scale microbiology testing capabilities. From a remote field loc...
1 - 8  of 14
  1  2  Következő