  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
kombinalt-gelfesto-es-blot-processzalo-rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/56/18945056.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  Expedeon
Leírás:   Electrophoresis gel/blotting system, Quadra, without cooling, QNX-700
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Electrophoresis system, Combined gel staining and blot processing system, Gélfestő tálca-csomag, 29 × 35 cm, Processor Plus™
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   ELECTRODE ASSEMBLY 1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   The Thermo Scientific™ Pierce™ Power Stainer is designed for rapid Coomassie dye staining of proteins in up to two mini polyacrylamide gels and subseq...
Katalógus szám: (PIER22834SPCL)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   The Thermo Scientific™ Pierce™ Power Blotter is designed specifically for rapid semi-dry transfer of 10 to 300 kDa proteins from polyacrylamide gels t...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   The Thermo Scientific™ Pierce™ Power System is a device that can be used for both fast Coomassie dye staining of protein gels and for rapid semi-dry t...
1 - 6  of 6