Szeretne újra bejelentkezni?
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 5153-68-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 1864209
MDL No.: MFCD00024828
Formula: C₉H₉NO₂
CAS Number: 7559-36-6
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 g A14721.22
25 g A14721.14
5 g A14721.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 100-104°
Formula weight 163.18
CAS szám 5153-68-4
Tisztaság 98%
Tárolási hőmérséklet 2°C to 8°C
Molecular formula C9H9NO2
Beilstein reference 1864209
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség