Szeretne újra bejelentkezni?
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23
Melting Pt: 35…38 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00085100
CAS Number: 42139-37-7
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
25 g A10952.14
5 g A10952.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 35-38°
Formula weight 191.23
CAS szám 42139-37-7
Tisztaság 97%
Molecular formula C11H13NO2
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség