Szeretne újra bejelentkezni?
Progesterone
Gyártó: U.S. Pharmacopeia
Formula: C₂₁H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00003658
CAS Number: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle for solids 200 mg USPH1568007
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség