Szeretne újra bejelentkezni?
Progesterone ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
Formula: C₂₁H₃₀O₂
Melting Pt: 126°C - 131°C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00003658
CAS Number: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to off-white Crystalline powder
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 25 g ACRO225650250
Glass bottle 100 g ACRO225651000
Glass bottle 5 g ACRO225650050
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 126°C - 131°C
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség