Szeretne újra bejelentkezni?
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
Formula: C₅H₉BrN₂S
MW: 209,11
Melting Pt: 287…293 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00035212
CAS Number: 7170-76-5
EINECS: 230-523-1
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
25 g B20803.14
5 g B20803.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 287-293°
Formula weight 209.11
CAS szám 7170-76-5
Tisztaság 98%
Molecular formula C5H8N2S.HBr
Beilstein reference 3690705
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség