Szeretne újra bejelentkezni?
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Formula: C₁₃H₉N₃OS
MW: 255,30
Melting Pt: 138-140 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00021611
CAS Number: 1147-56-4
EINECS: 214-555-3
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g B24011.03
25 g B24011.14
5 g B24011.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 138-140°
Formula weight 255.30
CAS szám 1147-56-4
Tisztaság 98%
Molecular formula C13H9N3OS
Beilstein reference 223783
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség