Szeretne újra bejelentkezni?
Thiazole-2-carbaldehyde
Gyártó: Molekula
Formula: C₄H₃NOS
MW: 113,13
MDL Number: MFCD00142924
CAS Number: 10200-59-6
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g MOLEM61324267
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség