Szeretne újra bejelentkezni?
Thiazole-2-carbaldehyde ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
Formula: C₄H₃NOS
MW: 113,13
Boiling Pt: 76…78 °C (24 mmHg)
Density: 1,288
Flash Pt: 68 °C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00142924
CAS Number: 10200-59-6
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear yellow to orange-red to brown Liquid
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 1 g ACRO377680010
Glass bottle 5 g ACRO377680050
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Sűrűség 1.288
Lobbanáspont 68°C
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség