Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromo-5-formylthiazole ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Formula: C₄H₂BrNOS
MW: 192,03
Melting Pt: 92-96 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03788567
CAS Number: 464192-28-7
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g H31096.03
250 mg H31096.MD
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 92-96°
Formula weight 192.03
CAS szám 464192-28-7
Tisztaság 95%
Molecular formula C4H2BrNOS
MDL No. MFCD03788567
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség