Szeretne újra bejelentkezni?
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Formula: C₈H₈B₂O₅
MW: 205,77
Melting Pt: 293…295 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD08436058
CAS Number: 913835-69-5
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
250 mg H53025.MD
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 293-295°
Formula weight 205.77
CAS szám 913835-69-5
Tisztaság 98%
Molecular formula C8H8B2O5
MDL No. MFCD08436058
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség