Szeretne újra bejelentkezni?
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 98+%
CAS No.: 100124-06-9
Molecular Formula: C12H9BO3
Formula Weight: 212.01
Melting Point: 286-291°
Beilstein Reference: 1645426
Formula: C₁₂H₉BO₃
MDL Number: MFCD00092336
CAS Number: 100124-06-9
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g L19830.03
5 g L19830.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting Point 286-291°
Formula weight 212.01
CAS szám 100124-06-9
Tisztaság 98+%
Molecular Formula C12H9BO3
MDL No. MFCD00092336
Beilstein reference 1645426
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség