Szeretne újra bejelentkezni?
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Gyártó: Molekula
Formula: C₈H₇BO₃
MDL Number: MFCD00236019
CAS Number: 98437-24-2
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g MOLE40173470-1G
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség