Szeretne újra bejelentkezni?
Benzo[b]furan-2-boronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 98437-24-2
Molecular Formula: C8H7BO3
Formula Weight: 161.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formula: C₈H₇BO₃
MDL Number: MFCD00236019
CAS Number: 98437-24-2
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g B23676.03
25 g B23676.14
5 g B23676.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Formula weight 161.95
CAS szám 98437-24-2
Tisztaság 98%
Storage temperature 2°C to 8°C
Molecular Formula C8H7BO3
MDL No. MFCD00236019
Beilstein reference 1637889
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség