Szeretne újra bejelentkezni?
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 6272-26-0
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.14
Melting Point: 240-242°
Beilstein Reference: 121444
Formula: C₈H₆O₃
CAS Number: 6272-26-0
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g L10951.03
250 mg L10951.MD
5 g L10951.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting Point 240-242°
Formula weight 150.14
CAS szám 6272-26-0
Tisztaság 97%
Molecular Formula C8H6O3
MDL No. MFCD00068174
Beilstein reference 121444
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség