Szeretne újra bejelentkezni?
Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid LC-MS CHROMASOLV™, Riedel-de Haen
Gyártó: Honeywell Chemicals
Veszély
Formula: C₂H₃N
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass Bottle 2,5 l 34976-2.5L
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség