Szeretne újra bejelentkezni?
3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, 98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
Formula: C₇H₁₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00137395
CAS Number: 6530-09-2
EINECS: 229-424-6
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to off-white Powder
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 5 g ACRO146150050
Glass bottle 25 g ACRO146150250
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting Point 321°C - 323°C (D)
CAS szám 6530-09-2
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség