Szeretne újra bejelentkezni?
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Formula: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290,13 g/mol
Melting Pt: 266-267 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04039975
CAS Number: 131274-22-1
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g L19752.03
5 g L19752.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 266-267°
Formula weight 290.13
CAS szám 131274-22-1
Tisztaság 97%
Molecular formula C12H28BF4P
MDL No. MFCD07189501
Beilstein reference 8813613
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség