Szeretne újra bejelentkezni?
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
Formula: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290,13 g/mol
Melting Pt: 261°C (D)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04039975
CAS Number: 131274-22-1
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White Crystals and/or chunks
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 5 g ACRO366940050
Glass bottle 1 g ACRO366940010
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 261°C (D)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség