Szeretne újra bejelentkezni?
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Density: 1,023
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03094689
CAS Number: 338998-93-9
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g H31282.03
5 g H31282.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Formula weight 208.06
CAS szám 338998-93-9
Tisztaság 97%
Molecular formula C11H17BO3
MDL No. MFCD03094689
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség