Szeretne újra bejelentkezni?
2-Formylfuran-5-boronic acid
Gyártó: Molekula
Formula: C₅H₅BO₄
MDL Number: MFCD01114696
CAS Number: 27329-70-0
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g MOLE83615216-1G
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség