Szeretne újra bejelentkezni?
Accessories
Gyártó: New Pig
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Rubber hanging straps
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Gumi felfüggesztő szalag, 355,5 mm hosszú 4 121-0165
Gumi felfüggesztő szalag, 482,5 mm hosszú 4 121-0166
Gumi felfüggesztő szalag, 609,5 mm hosszú 4 121-0167
Clear drainage hose
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Színtelen leeresztő tömlő, 3 m hosszú 1 121-0172
Színtelen leeresztő tömlő, 732 cm hosszú 762 cm 121-0171
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség