Szeretne újra bejelentkezni?
Leak diverter for roofs
Gyártó: New Pig
PIG®
A range of different sizes and shapes of leak diverter to protect workers equipment and floors from overhead leaks.
  • Diverter uses a 19 mm drainage hose connection to drain water safely away from your work area
  • Non permeable tarpaulin is vinyl-coated for strength and durability; resists punctures, UV and mildew for long life
  • Heavy-duty grommets for easy installation and tear prevention
  • Flow rate is 12,6 litres/minute when used with a 12 mm ID clear drainage hose
Rendelési információk: Please order hoses and hanging straps separately.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Hossz x szél. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Szivárgásgyűjtő tetőkhöz, áttetsző, láng- és szakadásálló, becsípődéstől mentes 760×760 mm 1 121-0168
Leak diverter, clear, 8 grommets 1520×1520 mm 1 NEWPTLS462-CL
Szivárgásgyűjtő tetőkhöz, áttetsző, láng- és szakadásálló, becsípődéstől mentes 1520×1520 mm 1 121-0159
Szivárgásgyűjtő tetőkhöz, áttetsző, láng- és szakadásálló, becsípődéstől mentes 3050×1520 mm 1 121-0169
Szivárgásgyűjtő tetőkhöz, áttetsző, láng- és szakadásálló, becsípődéstől mentes 6100×3050 mm 1 121-0170
Szivárgásgyűjtő tetőkhöz, áttetsző, láng- és szakadásálló, becsípődéstől mentes 3660× 3660 mm 1 121-0162
Szivárgásgyűjtő tetőkhöz, áttetsző, láng- és szakadásálló, becsípődéstől mentes 4570×4570 mm 1 121-0163
Szivárgásgyűjtő tetőkhöz, áttetsző, láng- és szakadásálló, becsípődéstől mentes 6100×6100 mm 1 121-0164
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Gumi felfüggesztő szalag, 355,5 mm hosszú 4 121-0165
Gumi felfüggesztő szalag, 482,5 mm hosszú 4 121-0166
Gumi felfüggesztő szalag, 609,5 mm hosszú 4 121-0167
Színtelen leeresztő tömlő, 3 m hosszú 1 121-0172
Színtelen leeresztő tömlő, 732 cm hosszú 762 cm 121-0171
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség