  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
specialis-kuevettak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/44/20236944.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műanyagból készülő, egyszerhasználatos Q-Path Cytocuvette® kamra az összes típusú citológiai centrifugával használható. A termék 2 tölcsérrel és 2 ...
UOM:  1 * 600 DB
Katalógus szám: (TINT605534)
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Katalógus szám: (KART2618)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM:  1 * 2.688 DB
Katalógus szám: (KART2630)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM:  1 * 500 DB
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
Katalógus szám: (SARS68.752)
Gyártó:  SARSTEDT
Leírás:   Polypropylene round opaque cuvette for sample preparation with LKB analyser.
UOM:  1 * 5.000 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő