  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
koepetgyujto-tartalyok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Áttetsző, PP.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Áttetsző PP
Katalógus szám: (BRND62305)
Gyártó:  Brand
Leírás:   PS, transparent with blue PS screw cap
UOM:  1 * 400 DB
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   Sputum collection system, sterile, SputEm™, csavaros kupakkal és rápattintós kupakos zöld szállítóedénnyel, Térfogat: 50 ml
UOM:  1 * 72 DB
Gyártó:  LP ITALIANA SPA
Leírás:   Faeces Container, sterile, with screw cap, Térfogat: 25 ml, Magasság: 80 mm, PP, without label and spoon, Külső átmérő: 25 mm
Katalógus szám: (HERE1131008)
Gyártó:  HERENZ, HEINZ GMBH
Leírás:   Faeces/universal container, made of PP.
UOM:  1 * 700 DB
Katalógus szám: (BOET07.051.2000)
Gyártó:  BOETTGER, PAUL
Leírás:   Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  BOETTGER, PAUL
Leírás:   Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
1 - 8  of 9
  1  2  Következő