  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroszelepek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/22/18989522.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add 1/4” and 1/8” connections from Flaretek®. Wit...
Katalógus szám: (ENTED8-3Q-8F)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (ENTE201-42-01-3)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   This 3-way valve (patent-pending) has an all-PFA valve body and high purity fluoropolymer wetted components providing a noncontaminating fluid stream ...
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   O-ring free design, 1/2" or 1/4" orifice.
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
1 - 8  of 17
  1  2  3  Következő 