Szeretne újra bejelentkezni?
2-Fluoro-4-nitroaniline ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Purity: 95%
CAS No.: 369-35-7
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Melting Point: 122-130°
MDL No.: MFCD00034560
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Melting Pt: 122…130 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00034560
CAS Number: 369-35-7
EINECS: 206-719-8
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 g H55174.22
25 g H55174.14
5 g H55174.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 122-130°
Formula weight 156.12
CAS szám 369-35-7
Tisztaság 95%
Molecular formula C6H5FN2O2
MDL No. MFCD00034560
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség