Szeretne újra bejelentkezni?
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Purity: 97%
CAS No.: 50910-55-9
Molecular Formula: C7H5Br2NO
Formula Weight: 278.93
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD00671100
Formula: C₇H₅Br₂NO
MW: 278,93 g/mol
Boiling Pt: 331 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 130…135 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
CAS Number: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g H56015.03
5 g H56015.06
25 g H56015.14
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 130-135°
Formula weight 278.93
CAS szám 50910-55-9
Tisztaság 97%
Molecular formula C7H5Br2NO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség