  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Digoxin
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Digoxin ≥96%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Digoxin ≥95%
Katalógus szám: (USPH1200000)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Digoxin
UOM:  1 * 250 mg
Katalógus szám: (MOLE24736068-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Digoxin
UOM:  1 * 1 g
1 - 4  of 4