  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Pyridylacetonitrile
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Pyridylacetonitrile ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Pyridylacetonitrile ≥98%
Katalógus szám: (MOLE52960883-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Pyridylacetonitrile
UOM:  1 * 25 g