  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Pyridylacetonitrile
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Pyridylacetonitrile
Katalógus szám: (MOLEM57322098)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2-Pyridylacetonitrile
UOM:  1 * 25 g