  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-chlor-3-oxobutansaeureethylester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Ethyl 4-chloroacetoacetate
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Ethyl 4-chloroacetoacetate
Katalógus szám: (MOLEM46740896)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Ethyl 4-chloroacetoacetate
UOM:  1 * 100 g