  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-brom-1-chlor-2-2-2-trifluorethan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane
Katalógus szám: (USPH1303501)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane
UOM:  1 * 1 ml