  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-Aminoethyl dihydrogen phosphate ≥98%
Katalógus szám: (MOLE89847060-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
UOM:  1 * 25 g