  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-amino-3-3-aminophenyl-methyl-benzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (L09344.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3,3'-Methylenedianiline
UOM:  1 * 1 g