  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-amino-2-methyl-4-phenylbenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (H28265.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Phenyl-o-toluidine
UOM:  1 * 1 g