  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Decafluorobenzhydrol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (L02197.06)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Decafluorobenzhydrol
UOM:  1 * 5 g