Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
Vákuumszűrő rendszerek, High Performance
Supplier: VWR Collection
Biológiai és mikrobiológiai célú folyadékokhoz, így táptalajokhoz, pufferekhez stb. ajánlott szűrőrendszerek. A nagy átmérőjű PES membrán garantáltan gyors szűrést biztosít. A szűrőtölcsér 250, 500 vagy 1000 ml-es gyűjtőedényhez, illetve 15 vagy 50 ml-es centrifugacsőhöz illeszthető. A szabadalmaztatott, ergonomikus kialakítású gyűjtőedény oldalán az ujjak részére bemélyedés található. Tartozék a szűrőtölcsért lefedő tető, valamint a gyűjtőedény lezárására alkalmas csavaros kupak.
  • A nehéz, különlegesen stabil Quick-Connect™ szűrőállvány és a csatlakozógyűrű révén munkavégzés közben egy kéz szabadon marad
  • Quick-Connect ™ szűrőállvány pozicionálja a részegységeket és pontos illeszkedését biztosít
  • Az előre néző, nagy, dombornyomott beosztásoknak köszönhetően jól olvasható a térfogat
  • A vákuum be- és kikapcsoló elöl helyezkedik el
  • A hagyományos (szűrőállvány és csatlakozógyűrű nélküli) szűréshez vákuumtömlő csatlakozót mellékelünk
Mindegyik szűrőrendszer használható a Quick-Connect™ szűrőállvánnyal és a hozzá illeszthető csatlakozógyűrűvel, amelyek rögzítik és pozicionálják a részegységeket. A stabil, felborulástól védett szűrőrendszer egykezes munkát tesz lehetővé. Az szimmetrikus PES membrán a következő pórusméretekkel áll rendelkezésre: 0,1 μm (mikoplazma szűréshez), 0,2 μm (sterilizáláshoz), 0,45 μm (derítő szűréshez). A gyártás FDA minőségű, IV. osztályú anyagokból történik, a kész szűrőrendszer gamma-sterilizált (SAL 10-6).
Válaszhat a teljes rendszer és a szűrőtölcsérek között. A teljes rendszer esetén választási lehetősége van az alábbi eszközöket illetően: 15 vagy 50 ml-es centrifugacsövek; 250, 500 vagy 1000 ml-es táptalajos edények.
Szállítási információk: A teljes rendszer szűrőtölcsért (PS), táptalajos edényt (PS) vagy centrifugacsövet (PP), valamint tömlőcsatlakozót tartalmaz.
  Emlékezzen rám ezen az eszközön
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Teljes vákuumszűrő rendszerek
Leírás Membrán Térfogat Pore size Membrán átmérő M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Szűrőegység centrifugacsővel PES 15 ml 0,1 µm 40 mm 24 514-0367
Szűrőegység centrifugacsővel PES 15 ml 0,2 µm 40 mm 24 514-0317
Szűrőegység centrifugacsővel PES 15 ml 0,45 µm 40 mm 24 514-0318
Szűrőegység centrifugacsővel PES 50 ml 0,1 µm 40 mm 24 514-0366
Szűrőegység centrifugacsővel PES 50 ml 0,2 µm 40 mm 24 514-0308
Szűrőegység centrifugacsővel PES 50 ml 0,45 µm 40 mm 24 514-0309
Szűrőegység táptalajos edénnyel PES 250 ml 0,1 µm 66 mm 12 514-0348
Szűrőegység táptalajos edénnyel PES 250 ml 0,2 µm 66 mm 12 514-0296
Szűrőegység táptalajos edénnyel PES 250 ml 0,45 µm 66 mm 12 514-0299
Szűrőegység táptalajos edénnyel PES 500 ml 0,1 µm 90 mm 12 514-0349
Szűrőegység táptalajos edénnyel PES 500 ml 0,2 µm 90 mm 12 514-0297
Szűrőegység táptalajos edénnyel PES 500 ml 0,45 µm 90 mm 12 514-0300
Szűrőegység táptalajos edénnyel PES 1000 ml 0,1 µm 90 mm 12 514-0350
Szűrőegység táptalajos edénnyel PES 1000 ml 0,2 µm 90 mm 12 514-0298
Szűrőegység táptalajos edénnyel PES 1000 ml 0,45 µm 90 mm 12 514-0301
Szűrőtölcsérek
Leírás Membrán Térfogat Pore size Membrán átmérő M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Szűrőtölcsér centrifugacsőhöz PES 15 ml 0,1 µm 40 mm 30 514-0363
Szűrőtölcsér centrifugacsőhöz PES 15 ml 0,2 µm 40 mm 30 514-0364
Szűrőtölcsér centrifugacsőhöz PES 15 ml 0,45 µm 40 mm 30 514-0365
Szűrőtölcsér centrifugacsőhöz PES 50 ml 0,1 µm 40 mm 30 514-0359
Szűrőtölcsér centrifugacsőhöz PES 50 ml 0,2 µm 40 mm 30 514-0360
Szűrőtölcsér centrifugacsőhöz PES 50 ml 0,45 µm 40 mm 30 514-0362
Szűrőtölcsér táptalajos edényhez PES 250 ml 0,1 µm 66 mm 24 514-0354
Szűrőtölcsér táptalajos edényhez PES 250 ml 0,2 µm 66 mm 24 514-0302
Szűrőtölcsér táptalajos edényhez PES 250 ml 0,45 µm 66 mm 24 514-0305
Szűrőtölcsér táptalajos edényhez PES 500 ml 0,1 µm 90 mm 24 514-0355
Szűrőtölcsér táptalajos edényhez PES 500 ml 0,2 µm 90 mm 24 514-0303
Szűrőtölcsér táptalajos edényhez PES 500 ml 0,45 µm 90 mm 24 514-0306
Szűrőtölcsér táptalajos edényhez PES 1000 ml 0,1 µm 90 mm 24 514-0358
Szűrőtölcsér táptalajos edényhez PES 1000 ml 0,2 µm 90 mm 24 514-0304
Szűrőtölcsér táptalajos edényhez PES 1000 ml 0,45 µm 90 mm 24 514-0307
Polisztirol flakonok, polipropilén kupakkal, steril
Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1000 ml 24 391-0286
250 ml 24 391-0283
500 ml 24 391-0284
Polikarbonát flakonok, polipropilén kupakkal, steril
Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1000 ml 24 391-0299
250 ml 24 391-0297
500 ml 24 391-0298
PTEG flakonok, polipropilén kupakkal, steril
Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1000 ml 24 391-0296
250 ml 24 391-0294
500 ml 24 391-0295
Polisztirol flakonok, polipropilén kupakkal, nem steril
Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1000 ml 24 391-0319
250 ml 24 391-0317
Polikarbonát flakonok, polipropilén kupakkal, nem steril
Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1000 ml 24 391-0323
250 ml 24 391-0321
500 ml 24 391-0322
PTEG flakonok, polipropilén kupakkal, nem steril
Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1000 ml 24 391-0316
250 ml 24 391-0314
500 ml 24 391-0315
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Csatlakozógyűrű 1 514-0324
Quick-Connect™ szűrőállvány 1 514-0319
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógus szám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség