  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gázkromatográfiás standardok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Stabilised with BHT (2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol) 40 ppm. A secondary GC solvent reference standard for variou...
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Stabilised with BHT (2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol) 20 ppm. A secondary GC solvent reference standard for variou...
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A secondary GC solvent reference standard for various chromatographic and analytical applications.
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A secondary GC solvent reference standard for various chromatographic and analytical applications.
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A secondary GC solvent reference standard for various chromatographic and analytical applications.
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A secondary GC solvent reference standard for various chromatographic and analytical applications.
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A secondary GC solvent reference standard for various chromatographic and analytical applications.
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A secondary GC solvent reference standard for various chromatographic and analytical applications.
UOM:  1 * 100 ml
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő 