  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
hordtaskak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/95/18944995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Katalógus szám: (BRDY050979)
Blocked
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Nylon pouch with attachment loop on back.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BRDY051172)
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Pouches for lockout devices with loops for hanging on belt.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BRDY099162)
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   These duffle bags are made of 600 denier polyester that are used for lock out kits.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BRDY806200)
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Lockout satchel is made from 1000 denier red cordura nylon with a 95 cm shoulder strap.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (113-6941)
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   Travel bag, Anyag: Természetes, Travel bag, nylon PVC coated, navy, 520 g, Térfogat: 35 l, Méretek: 480×230×320 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (PRTWB901BKR)
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   The bag made of highly durable 600D polyester fabric with a side zip pocket for stacking boots or helmet.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   This polyester backpack is ideal for workers, cyclists or school children who use highly reflective accessories to make them more visible to motorists...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   Material pouch, Anyag: Leather, Material pouch, brown
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő